문서
SAB1401341
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL23A antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ27455, MDA20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E11, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RPL23A(6147)
면역원
RPL23A (NP_000975.2, 59 a.a. ~ 156 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KYPRKSAPRRNKLDHYAIIKFPLTTESAMKKIEDNNTLVFIVDVKANKHQIKQAVKKLYDIDVAKVNTLIRPDGEKKAYVRLAPDYDALDVANKIGII
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable