클론
1B9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NNAT(4826)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a proteolipid that may be involved in the regulation of ion channels during brain development. The encoded protein may also play a role in forming and maintaining the structure of the nervous system. This gene is found within an intron of the BLCAP gene, but on the opposite strand. This gene is imprinted and is expressed only from the paternal allele, while BLCAP is not imprinted. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
NNAT (NP_005377.1, 22 a.a. ~ 81 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLQVFLECCIYWVGFAFRNPPGTQPIARSEVFRYSLQKLAYTVSRTGRQVLGERRQRAPN
Sequence
LLQVFLECCIYWVGFAFRNPPGTQPIARSEVFRYSLQKLAYTVSRTGRQVLGERRQRAPN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.