주요 문서
SAB1300975
Sigma-Aldrich
Anti-ULK3 (center) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Serine/threonine-protein kinase ULK3, Anti-Unc-51-like kinase 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ULK3(25989)
일반 설명
ULK3 is a member of the ULK kinase family, one of three human homologs of the yeast autophagy-specific kinase.
면역원
ULK3 (NP_001092906, 92-126)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human ULK3.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable