주요 문서
SAB1300163
Sigma-Aldrich
Anti-SENP3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-SSP3, Anti-SUMO-1 specific protease 3, Anti-SUSP3, Anti-Sentrin-specific protease 3, Anti-Sentrin/SUMO-specific protease SENP3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SENP3(26168)
일반 설명
SENP3 releases SUMO2 and SUMO3 monomers from sumoylated substrates, but has only weak activity against SUMO1 conjugates. This protein deconjugates SUMO2 from MEF2D, which increases its transcriptional activation capability.
면역원
SENP3 (NP_056485, 289-325)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human SENP3.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable