항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRDM10(56980)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a transcription factor that contains C2H2-type zinc-fingers. It also contains a positive regulatory domain, which has been found in several other zinc-finger transcription factors including those involved in B cell differentiation and tumor suppression. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be involved in the development of the central nerve system (CNS), as well as in the pathogenesis of neuronal storage disease. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. Purified recombinant GST fusion protein encoding N-terminal of human PRDM10.
면역원
PRDM10 (NP_064613, N Terminal)
Purified recombinant GST fusion protein encoding N-terminal of human PRDM10.
Purified recombinant GST fusion protein encoding N-terminal of human PRDM10.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.