SAB1300155
Anti-Mouse Mogt2 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Acyl CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2, Anti-MGAT2, Anti-Monoacylglycerol O-acyltransferase 2, Diacylglycerol acyltransferase 2-like protein 5, Monoacylglycerol O-acyltransferase 1-like
About This Item
추천 제품
일반 설명
면역원
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse MOGT2.
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.