주요 문서
SAB1300150
Sigma-Aldrich
Anti-UBTD1 (C-term G195) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-UBTD1, Anti-Ubiquitin domain-containing protein 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UBTD1(80019)
일반 설명
UBTD1 contains a ubiquitin domain, and has been demonstrated to bind to p53 in cells p53 is linked to the ubiquitination pathway through its transcriptional regulation of the four ubiquitin ligases, MDM2, COP1, Siah1b, and Pirh2. The role of UBTD1 has not been elucidated, however preliminary evidence indicates a potential role in p53 signaling.
면역원
UBTD1 (NP_079230, 185-222)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human UBTD1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)