주요 문서
S9322
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
16D1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~36 kDa
antigen ~38 kDa
종 반응성
bovine, human, chicken, rat
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
면역원
recombinant human α-SNAP.
물리적 형태
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)