문서
S7271
Supelco
Sample diffusion discs for LC columns
column I.D. 2.5 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
기술
LPLC: suitable
컬럼 I.D.
2.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 20 μm polyethylene disc sealed to an acrylic ring. Installed on top of column packing in an open-ended column, it protects the packing from disruption.