주요 문서
S7174
Sigma-Aldrich
L-erythro-Sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H37NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
299.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
기타 정보
Inactive isomer of sphingosine
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)