분석
≥95% (HPLC)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C6CCCN6)C(N)=O
InChI
1S/C58H77N13O10/c1-4-5-18-41(51(61)74)65-55(78)45(27-33(2)3)68-57(80)48(30-36-32-64-40-20-12-10-17-38(36)40)71-56(79)46(28-34-14-7-6-8-15-34)69-58(81)47(29-35-31-63-39-19-11-9-16-37(35)39)70-54(77)44(23-25-50(60)73)67-53(76)43(22-24-49(59)72)66-52(75)42-21-13-26-62-42/h6-12,14-17,19-20,31-33,41-48,62-64H,4-5,13,18,21-30H2,1-3H3,(H2,59,72)(H2,60,73)(H2,61,74)(H,65,78)(H,66,75)(H,67,76)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,79)
InChI key
OFDJVNRFKDPBKR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... TAC1(6863)
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.