항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 160 kDa
종 반응성
rat (predicted), human, mouse (predicted)
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK 293-T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using paraformaldehyde-fixed HEK 293-T cells
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using HeLa nuclear extracts
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMC1A(8243)
mouse ... Smc1a(24061)
rat ... Smc1a(63996)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable