주요 문서
S5524
Sigma-Aldrich
Spacers for vertical standard gel, 16.5 cm wide
size 1.0 mm × 22 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.51
크기
1.0 mm × 22 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Set includes two spacers. Rounded corner mates with gasket and bottom corners of rectangular glass plate. Gasket design eliminates the need for a bottom spacer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)