문서
S5508
Sigma-Aldrich
Statine
동의어(들):
(3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
Beilstein:
3537971
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)[C@@H](O)CC(O)=O