주요 문서
S5312
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Synaptobrevin antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone SP11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SP11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, pig
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
면역원
crude human synaptic precipitate.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)