주요 문서
S4021
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Lys-Asp-Ser-Ser-Leu-Tyr-Pro-Ala-Leu-Thr-Phe-Asp-Lys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C72H109N15O25
CAS Number:
Molecular Weight:
1584.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable