주요 문서
S3000
Sigma-Aldrich
Dimethyl sebacate
≥95%
동의어(들):
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
Beilstein:
1785523
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
314.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
157 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
문서 라이브러리 방문
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)