주요 문서
S2070
Sigma-Aldrich
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
동의어(들):
Anti-Splicing Factor 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
ammonium sulfate suspension
분자량
antigen 72.4 kDa
종 반응성
human, rodent
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
면역원
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves