문서
S2028
Sigma-Aldrich
Span® 65
동의어(들):
Sorbitane tristearate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
설명
non-ionic
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
기타 정보
Fatty acid composition:
stearic acid (C18:0) approx. 50%; balance primarily palmitic acid (C16:0).
법적 정보
Span is a registered trademark of Croda International PLC
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150.00 °C - closed cup