문서
S1939
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/Ca2+/K+ Exchanger 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-NCKX2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 78 kDa
종 반응성
rat
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
면역원
synthetic peptide corresponding to residues 90-102 of rat NCKX2.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 1.0 mg/ml bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
문서 라이브러리 방문
Katarina Willén et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 60(2), 511-524 (2017-09-05)
Alzheimer's disease (AD) is increasingly viewed as a disease of synapses. Loss of synapses correlates better with cognitive decline than amyloid plaques and neurofibrillary tangles, the hallmark neuropathological lesions of AD. Soluble forms of amyloid-β (Aβ) have emerged as mediators