주요 문서
S1881
Supelco
Sodium bismuthate(V) hydrate
≥80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaBiO3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
279.97 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
분석
≥80%
SMILES string
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
InChI key
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)