문서
RT6011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
T-60-11, non aerosol tight, without adapter, without lid, to hold, 60 x 1.5/2.0 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
drum rotor (microtubes)
non aerosol tight
without adapter
without lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638505 (NA)
Eppendorf® 5804730003 (EU)
파라미터
16,400 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG