문서
RFA452411-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-24-11, non aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid: no
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
lid: no
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639471 (NA)
Eppendorf® 5702746002 (EU)
파라미터
1,770 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG