추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri™
분석
≥99%
형태
powder
품질
free-flowing
불순물
≤0.2% water (Karl Fischer)
유용한 pH 범위
7.4-8.8
pKa(25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
흡수
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.