문서
RA481750-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 0.2 to 500 mL tubes and bottles
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
포장
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638607
파라미터
4,000 max. RCF (3,220 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG