주요 문서
RA444100-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 × 100 mL rectangular buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 × 100 mL rectangular buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022637401 (NA)
Eppendorf® 5804709004 (EU)
파라미터
4,400 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)