특징
to hold 1.5 - 100 mL tubes
to hold x blood collection and cell culture tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 100 mL round buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639048 (NA)
Eppendorf® 5702720003 (EU)
파라미터
3,000 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.