문서
R9907
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor human
membrane suspension
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
생물학적 소스
(breast carcinoma cell membranes)
형태
membrane suspension
농도
~10.6 mg/mL protein
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PGR(5241)
생화학적/생리학적 작용
Membranes are suspended in 50 mM Tris-HCl containing 1.5 mM EDTA, 25 mM Na molybdate, and 1 mM DTT (pH 7.4 at 25 °C).