주요 문서
R6627
Sigma-Aldrich
Rubidium perchlorate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
RbClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
184.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
SMILES string
[Rb+].[O-]Cl(=O)(=O)=O