분자량
antigen ~58 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2-5 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human U87 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RABGEF1(27342)
mouse ... Rabgef1(56715)
rat ... Rabgef1(360797)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable