클론
234-4.2, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 21 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL using normal skin tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2κ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRAS(3845)
mouse ... Kras(16653)
rat ... Kras(24525)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
문서
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.