문서
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
동의어(들):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H38O3
CAS Number:
Molecular Weight:
326.51
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥99%
형태
liquid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
InChI key
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves