주요 문서
R1376
Sigma-Aldrich
Ricinelaidic acid
≥99%
동의어(들):
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H34O3
CAS Number:
Molecular Weight:
298.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)