문서
PZ0292
Sigma-Aldrich
PF-06658959-00
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(4-Chloro-3-methoxy-phenylamino)-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propoxy]-quinoline-3-carbonitrile, Bosutinib analog 7, PF-06658959
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H30ClN5O3
Molecular Weight:
496.00
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
생화학적/생리학적 작용
PF-05883083-00 is an analog of orally available dual Src/Abl kinase inhibitor Bosutinib.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable