주요 문서
PRS3187
Sigma-Aldrich
Anti-CARD8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Cardinal/TUCAN, Anti-Caspase recruitment domain family, member 8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 47 kDa
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CARD8(22900)
면역원
a synthetic peptide corresponding to amino acids at the C-terminus of human CARD8.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3187.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable