PLA0281
Rabbit anti-CDK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
C-2k, CDC2-related kinase, CDC2L4, CTK1, PITALRE, Serine/threonine-protein kinase PITALRE, TAK, cell division cycle 2-like protein kinase 4, cell division protein kinase 9, cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase), serine/threonine protein kinase PITALRE, tat-associated kinase complex catalytic subunit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
mouse, human
기술
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_001252.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... CDK9(1025)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable