PLA0264
Rabbit anti-Ku80 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
80kDa, 86 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC box-binding factor 85 kDa subunit, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku autoantigen, Ku86, NFIV, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5, double-strand-break rejoining, lupus Ku autoantigen protein p86, nuclear factor IV, thyroid-lupus autoantigen
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_066964.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... Ku80(7520)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.