주요 문서
P9786
Sigma-Aldrich
Phytic acid dimagnesium tetrapotassium salt
~95%
동의어(들):
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexaphosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H18O24P6
CAS Number:
Molecular Weight:
660.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
~95%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
InChI key
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
품질
The magnesium and potassium content may vary. .
제조 메모
Derived from P 3168
분석 메모
Actual content given on label