문서
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H6Cl5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
377.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable