주요 문서
P9204
Sigma-Aldrich
N6-Phenoxyacetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H37N5O7
CAS Number:
Molecular Weight:
687.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
97% (TLC)
형태
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC2CC(OC2COC(=O)COc3ccccc3)n4cnc5c(N)ncnc45)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C39H37N5O7/c1-46-29-17-13-27(14-18-29)39(26-9-5-3-6-10-26,28-15-19-30(47-2)20-16-28)51-32-21-34(44-25-43-36-37(40)41-24-42-38(36)44)50-33(32)22-49-35(45)23-48-31-11-7-4-8-12-31/h3-20,24-25,32-34H,21-23H2,1-2H3,(H2,40,41,42)
InChI key
NLUGRLLZQAIJEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable