About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O7 · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
369.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3ccccc3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.