주요 문서
P8962
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9-14C
methanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
methanol solution
라벨링 범위
5-15 mCi per mmol
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
sealed ampule
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)