주요 문서
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
동의어(들):
Acetic acid pentafluorophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H3F5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.10
Beilstein:
1985849
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
InChI key
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable