주요 문서
P8880
Sigma-Aldrich
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
동의어(들):
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N4
CAS Number:
Molecular Weight:
226.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A spectrophotometric titration for the determination of sulfhydryl groups.
I M KLOTZ et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 95, 540-546 (1961-12-01)