주요 문서
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H52NO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
477.66
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable