주요 문서
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
동의어(들):
C10E6, Decylhexaglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
422.60
Beilstein:
1801568
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
설명
non-ionic
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable