문서
P7357
Sigma-Aldrich
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 rat
≥97% (HPLC)
동의어(들):
PrRP20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C104H158N32O26
Molecular Weight:
2272.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (HPLC)
형태
solid
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
rat ... Prlh(63850)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Thr-Gly-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
생화학적/생리학적 작용
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable