주요 문서
P6541
Sigma-Aldrich
n-Propyl β-lactoside
동의어(들):
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H28O11
CAS Number:
Molecular Weight:
384.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)