문서
P6510
Supelco
Protoveratrine B
85-90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H63NO15
CAS Number:
Molecular Weight:
809.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
분석
85-90%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C(=O)OC1C(O)C2C(CN3CC(C)CCC3C2(C)O)C4CC56OCC7(O)C(CCC5(C)C7C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C6C14O)OC(=O)C(C)(O)C(C)O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable