주요 문서
P5954
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
≥97%
동의어(들):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
soybean
분석
≥97%
형태
powder
작용기
phospholipid
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
포장
Packaged under Argon.
기타 정보
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Yelena Ugolev et al.
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated